Learn More
Agua, para análisis de grado de gradientes UHPLC, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 l
2.5 L
Beschreibung
- Eficacia: uniformidad entre lotes que garantiza resultados reproducibles
- Niveles bajos de acidez/alcalinidad que evitan la interacción con las muestras
- Forma de pico: nivel de ruido bajo a 210 nm y 254 nm que mejora la forma de pico
- Velocidad: filtrado a 0,1 μm, lo que permite que el análisis se realice más rápido a presiones más altas con un riesgo menor de bloqueos de la bomba
- Sensibilidad: sin interferencias con transmisión UV excepcionalmente alta para una resolución y sensibilidad mejoradas
Spezifikation
Spezifikation
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100 °C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 18.02g/mol |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Presión de vapor | 17.5mmHg at 20°C |
Cantidad | 2.5 L |
Forma física | Líquido |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Water
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Agua, para análisis de grado de gradientes UHPLC, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur