Learn More
Memmert™ Baños de agua WTB
Ideal para el control de la temperatura de pomadas, emulsiones, muestras, placas y soluciones nutritivas en laboratorio, así como para el almacenamiento en caliente y la calibración en el segmento industrial.
Marca: Memmert™ WTB35
1384.19 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24307" para aplicar la oferta.
Descripción
Intuitivo, flexible y calibrable: estas tres palabras describen el baño de agua Memmert WTB.
- Tamaños de modelo: 6, 11, 15, 24, 35 y 50
- Intervalo de temperatura de trabajo: + 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + 100 °C
- Intervalo de temperatura de trabajo con unidad de refrigeración Peltier CDP: +10°C a 100°C
- Ajuste de temperatura: Celsius / Fahrenheit
- Control de temperatura: sistema de seguridad de dos etapas para evitar el exceso de temperatura, alarma de exceso de temperatura ajustable individualmente
- Temporizador: temporizador digital desde 1 min. hasta 99 horas 59 min., visual y acústico
- Pantalla remota CustomView personalizable y de manejo intuitivo
- Excelente concepto de manejo: pantalla gráfica a color con pantalla táctil y una navegación sencilla por los menús
- Práctico y robusto: drenaje rápido del agua, fácil de limpiar
- Puede ampliarse de forma flexible con accesorios personalizados (por ejemplo, bomba de circulación, unidad de refrigeración, dispositivo de agitación, soportes para tubos de ensayo)
- Puede calibrarse para ajustes de temperatura precisos (calibración de 2 puntos)
Perfecto para el uso diario en el laboratorio: El recipiente de acero inoxidable de alta calidad con esquinas redondeadas es fácil de limpiar y se puede vaciar completamente a través de la válvula de vaciado estándar sin que queden residuos. Gracias a su diseño compacto y ergonómico, el Memmert WTB cabe en cualquier mesa de laboratorio.
Especificaciones
37,5 L | |
Al menos 5 por encima del ambiente hasta 100°C | |
Pantalla gráfica a color de 3,5 in con pantalla táctil | |
554 x 679 x 245 mm | |
20 kg | |
50/60 Hz |
CE | |
Baño de agua | |
Temporizador digital desde 1 minuto hasta 99 horas 59 minutos, visual y acústico | |
602 x 482 x 150 mm | |
14 kg |