Learn More
Memmert™ Baños de agua WTB
Ideal para el control de la temperatura de pomadas, emulsiones, muestras, placas y soluciones nutritivas en laboratorio, así como para el almacenamiento en caliente y la calibración en el segmento industrial.
Marca:  Memmert™ WTB6
876.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24307" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17198974
  • 949.00€ / cada uno
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Intuitivo, flexible y calibrable: estas tres palabras describen el baño de agua Memmert WTB.
  • Tamaños de modelo: 6, 11, 15, 24, 35 y 50
  • Intervalo de temperatura de trabajo: + 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + 100 °C
  • Intervalo de temperatura de trabajo con unidad de refrigeración Peltier CDP: +10°C a 100°C
  • Ajuste de temperatura: Celsius / Fahrenheit
  • Control de temperatura: sistema de seguridad de dos etapas para evitar el exceso de temperatura, alarma de exceso de temperatura ajustable individualmente
  • Temporizador: temporizador digital desde 1 min. hasta 99 horas 59 min., visual y acústico
  • Pantalla remota CustomView personalizable y de manejo intuitivo
  • Excelente concepto de manejo: pantalla gráfica a color con pantalla táctil y una navegación sencilla por los menús
  • Práctico y robusto: drenaje rápido del agua, fácil de limpiar
  • Puede ampliarse de forma flexible con accesorios personalizados (por ejemplo, bomba de circulación, unidad de refrigeración, dispositivo de agitación, soportes para tubos de ensayo)
  • Puede calibrarse para ajustes de temperatura precisos (calibración de 2 puntos)
Perfecto para el uso diario en el laboratorio: El recipiente de acero inoxidable de alta calidad con esquinas redondeadas es fácil de limpiar y se puede vaciar completamente a través de la válvula de vaciado estándar sin que queden residuos. Gracias a su diseño compacto y ergonómico, el Memmert WTB cabe en cualquier mesa de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
7,5 L
Al menos 5 por encima del ambiente hasta 100°C
Pantalla gráfica a color de 3,5 in con pantalla táctil
289 x 349 x 245 mm
10 kg
50/60 Hz
CE
Baño de agua
Temporizador digital desde 1 minuto hasta 99 horas 59 minutos, visual y acústico
277 x 217 x 150 mm
6 kg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Baños de agua WTB > 7,5 l