Learn More
Tocris Bioscience™ WDR5 0103
WDR5 antagonist
Marca: Tocris Bioscience™ 5323/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
WDR5 0103 is a WD repeat-containing protein 5 (WDR5) antagonist (Kd = 450 nM). Disrupts WDR5 interaction with MLL and inhibits MLL core complex methyltransferase activity in vitro. Has no effect on a panel of seven other methyltransferases, including SETD7.Especificaciones
>99% | |
WDR5 0103 | |
WDR5 0103 |
50 mg | |
383.44 |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido