Learn More
Tocris Bioscience™ WDR5 0103
WDR5 antagonist
169.00€ - 631.00€
Especificaciones
Pureza | >99% |
---|---|
Tipo de producto | WDR5 0103 |
Peso molecular | 383.44 |
Inhibidores | WDR5 0103 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18781348
|
Tocris Bioscience™
5323/10 |
10 mg |
169.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18761448
|
Tocris Bioscience™
5323/50 |
50 mg |
631.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
WD repeat-containing protein 5 (WDR5) antagonist (Kd = 450 nM). Disrupts WDR5 interaction with MLL and inhibits MLL core complex methyltransferase activity in vitro. Has no effect on a panel of seven other methyltransferases, including SETD7.Especificaciones
>99% | |
WDR5 0103 | |
383.44 | |
WDR5 0103 |
Para uso exclusivo en investigación