Learn More
Tocris Bioscience™ WDR5 0103
WDR5 antagonist
Marca:  Tocris Bioscience™ 5323/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18781348
  • 169.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
WDR5 0103 is a WD repeat-containing protein 5 (WDR5) antagonist (Kd = 450 nM). Disrupts WDR5 interaction with MLL and inhibits MLL core complex methyltransferase activity in vitro. Has no effect on a panel of seven other methyltransferases, including SETD7.
Especificaciones
Especificaciones
>99%
WDR5 0103
WDR5 0103
10 mg
383.44
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación