Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas no estériles WebSeal
Elimine la contaminación cruzada y garantice un sellado inerte y seguro de las placas en todo momento. Los materiales de las alfombrillas resisten punciones y desgarros, y además presentan una capacidad de resellado superior.
147.74€ - 172.86€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Solvent Or Alcohol Resistant | No |
Descripción | Alfombrilla WebSeal para Plate+ |
Material | Silicona, PTFE |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Precortados | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precortados | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15112749
|
Thermo Scientific™
60180-M108 |
No | 96 |
147.74€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15142749
|
Thermo Scientific™
60180-M115 |
Sí | 96 |
172.86€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas no estériles Thermo Scientific™ WebSeal para conseguir siempre un sellado inerte y seguro de las placas. Disponibles en EVA (etilenvinilacetato) o silicona pura, con o sin revestimiento de PTFE, estas alfombrillas resisten punciones y desgarros, y presentan una capacidad de resellado superior tras varias inyecciones.
Excelente compatibilidad química y térmica- Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
- Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta -80 °C
- Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
- Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
Especificaciones
Azul | |
Alfombrilla WebSeal para Plate+ | |
No estéril | |
5 | |
Alfombrilla no estéril | |
-80 °C | |
Placa de 96 pocillos |
No | |
Silicona, PTFE | |
96 | |
7 mm | |
WebSeal | |
Redondo, base de cúpula |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.