Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas no estériles WebSeal
Elimine la contaminación cruzada y garantice un sellado inerte y seguro de las placas en todo momento. Los materiales de las alfombrillas resisten punciones y desgarros, y además presentan una capacidad de resellado superior.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-M115
163.01 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas no estériles Thermo Scientific™ WebSeal para conseguir siempre un sellado inerte y seguro de las placas. Disponibles en EVA (etilenvinilacetato) o silicona pura, con o sin revestimiento de PTFE, estas alfombrillas resisten punciones y desgarros, y presentan una capacidad de resellado superior tras varias inyecciones.
Excelente compatibilidad química y térmica
- Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
- Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta -80 °C
Lista para la automatización
- Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
- Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
Especificaciones
Azul | |
Alfombrilla WebSeal para Plate+ | |
No estéril | |
5 | |
Sí | |
WebSeal | |
Redondo, base de cúpula |
No | |
Silicona, PTFE | |
96 | |
7 mm | |
Alfombrilla no estéril | |
-80 °C | |
Placa de 96 pocillos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
21Minutes
27Seconds
15New Offer Ahorre hasta un 92%
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.