Learn More
Microspec™ Espátulas en forma de cuña
Forma de cuña para reducir la tendencia a la inversión.
26.68€ - 605.00€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Material | Poliestireno de alto impacto |
Tipo de producto | Espátula |
Esterilidad | Fabricación aséptica |
Longitud (imperial) | 7,1 in |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15672767
|
Microspec™
D7 |
Paquete individual | N/A | N/A | N/A | |||||
15702125
|
Microspec™
D1 |
7500 | N/A | N/A | N/A | |||||
15712125
|
Microspec™
D10 |
25 bolsitas de 20 |
26.68€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15722125
|
Microspec™
D4 |
7500 |
605.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Hecho de poliestireno de alto impacto.
- Longitud completa para evitar la contaminación.
- Desechables
- Estéril, fabricación aséptica.
- Reduce la tendencia a la inversión.
Especificaciones
Azul | |
Espátula | |
7,1 in | |
Sí |
Poliestireno de alto impacto | |
Fabricación aséptica | |
180 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Microspec™ Espátulas en forma de cuña