Learn More
Brady™ Anillo de peso
Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
Marca:  Brady™ 077208
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11741935
  • 78.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
Especificaciones
Especificaciones
Anillo de peso
Traffic Control
10 in.
1 unidad
254 mm
Negro
Cono de 89 cm
254 mm
10 in.