Learn More
Brady™ Anillo de peso
Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
76.25€ - 76.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Anillo de peso |
---|---|
Color | Negro |
Para utilizar con (aplicación) | Traffic Control |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11761935
|
Brady™
077228 |
Cono de 63 cm |
76.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11741935
|
Brady™
077208 |
Cono de 89 cm |
76.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
Especificaciones
Anillo de peso | |
Negro | |
Traffic Control | |
1 unidad |