Learn More
Welch™ Estaciones compactas de vacío por filtración/aspiración: Pipeta, filtro y kit receptor
Acumulan residuos líquidos de forma segura y sencilla. Los sistemas de aspiración impiden la ingesta de líquidos que provoca un error en la bomba de vacío.
Marca:  Welch™ U1475K-21
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12759606
  • 350.86€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Receptor de recogida esterilizable en autoclave de 1,2 l, un filtro en línea hidrófobo, desconexión automática, indicador y regulador de vacío
Descripción
Descripción
  • Diseño resistente a la lejía para prolongar la vida de servicio
  • Monitorización continua del nivel de vacío con dial indicador de vacío
  • Utiliza una bomba de vacío de pistón WOB-L
Recomendada para la aspiración de soluciones acuosas y con lejía y no para gases y vapores ácidos, básicos u orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
Estación compacta de vacío por filtración/aspiración Welch
Filtro hidrófobo de repuesto