Learn More
Welch™ Estaciones compactas de vacío por filtración/aspiración: Pipeta, filtro y kit receptor
Acumulan residuos líquidos de forma segura y sencilla. Los sistemas de aspiración impiden la ingesta de líquidos que provoca un error en la bomba de vacío.
251.00€ - 398.56€
Especificaciones
Para utilizar con | Estación compacta de vacío por filtración/aspiración Welch |
---|
Código de producto | Marca | Tipo de bomba | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de bomba | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10700854
|
Welch™
112580-01 |
Micropipeta manual |
398.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10523543
|
Welch™
U1475K-20 |
Kit de receptor de repuesto |
251.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12759606
|
Welch™
U1475K-21 |
Filtro hidrófobo de repuesto |
350.86€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Construcción resistente a la lejía para prolongar la vida útil
- Monitorización continua del nivel de vacío con regulador de vacío con dial
- Accionada con bomba de vacío con pistón WOB-L
Recomendada para aspiración de soluciones acuosas y con lejía y no para gases y vapores ácidos, básicos u orgánicos
Especificaciones
Estación compacta de vacío por filtración/aspiración Welch |