Learn More
Welch™ Aceite de bomba sintético DirecTorr™ Gold, 3,7 l (1 gal)
Diseñado para una excelente resistencia al bombear gases o vapores corrosivos
Marca:  Welch™ U8995G-15
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12819558
  • 273.48€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Designed for excellent resistance when pumping corrosive gases or vapors
Permite un excelente rendimiento de vacío tanto en bombas de vacío accionadas por correa o de accionamiento directo en condiciones adversas. La solución de base sintética no tiene compuestos aromáticos ni azufre. Esta pureza impide la acumulación de barnices, lodos y carbono al bombear sustancias corrosivas.
  • Aceite de hidrocarburo sintético de doble destilación
  • Alta estabilidad en entornos químicos con una presión de vapor excepcionalmente baja
  • Miscible con aceites de hidrocarburo convencionales y puede usarse sin reconstrucción de la bomba
  • Sin aditivos ni inhibidores
Especificaciones
Especificaciones
Aceite para bomba de vacío Gold
Recomendado para bombas de vacío ChemStar, accionadas por correa o de accionamiento directo
1 gal
El aceite permite una larga vida útil y un rendimiento superior de la bomba de vacío en aplicaciones donde se pueden ingerir gases y vapores corrosivos.
1 unidad
3,78 L