Learn More
Welch™ Aceite de bomba sintético DirecTorr™ Gold, 3,7 l (1 gal)
Diseñado para una excelente resistencia al bombear gases o vapores corrosivos
273.48€
Especificaciones
Tipo de producto | Aceite para bomba de vacío Gold |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | El aceite permite una larga vida útil y un rendimiento superior de la bomba de vacío en aplicaciones donde se pueden ingerir gases y vapores corrosivos. |
Para utilizar con (equipo) | Recomendado para bombas de vacío ChemStar, accionadas por correa o de accionamiento directo |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12819558
|
Welch™
U8995G-15 |
3,78 L | 1 gal |
273.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Designed for excellent resistance when pumping corrosive gases or vapors
Permite un excelente rendimiento de vacío tanto en bombas de vacío accionadas por correa o de accionamiento directo en condiciones adversas. La solución de base sintética no tiene compuestos aromáticos ni azufre. Esta pureza impide la acumulación de barnices, lodos y carbono al bombear sustancias corrosivas.
- Aceite de hidrocarburo sintético de doble destilación
- Alta estabilidad en entornos químicos con una presión de vapor excepcionalmente baja
- Miscible con aceites de hidrocarburo convencionales y puede usarse sin reconstrucción de la bomba
- Sin aditivos ni inhibidores
Especificaciones
Aceite para bomba de vacío Gold | |
El aceite permite una larga vida útil y un rendimiento superior de la bomba de vacío en aplicaciones donde se pueden ingerir gases y vapores corrosivos. | |
Recomendado para bombas de vacío ChemStar, accionadas por correa o de accionamiento directo | |
1 unidad |