Learn More
3M™ Visor de soldadura Código de producto.: 11791213
3M™ Visor de soldadura
Código de producto. 11791213
Visor de casco de soldadura
Click to view available options
Tipo de producto:
Visor de casco de soldadura
Código de producto. 11791213
Marca: 3M™ 7000103957
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Visor de casco de soldadura
Para utilizar con (aplicación) Salpicaduras de metal fundido, gases, vapor y partículas, deslumbramiento de soldadura, humos metálicos, industria automotriz, de soldadura y de fabricación de metales
Incluye Soporte de filtro de 90 × 110 mm capaz de mantener la pantalla fija o filtros fotosensibles
Título del producto
3M™ Visor de soldadura >