Learn More
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta, tamaño de poro de 3 μm (ME 29), Whatman™
Las membranas de éster de celulosa mixta Whatman™ (ME 29) son particularmente eficaces en aplicaciones que requieren tasas de flujo más altas y filtración de mayor volumen, incluida la clarificación o esterilización de soluciones acuosas, análisis y eliminación de partículas, monitoreo del aire y análisis microbiano.
Marca:  Cytiva 10400706
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11385034
  • 148.66€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Material: Mixed Cellulose Ester
  • Material (Membrane): ME 29
  • Filter Type: Plain
  • Pore Size: 3 μm
  • Autoclavable: Yes
  • Sterility: Non-sterile
  • Bubble Point: 1.3 bar
  • Flow Rate: 1.2 sec./100 mL/12.5cm² (at Δp = 0.9 bar)
  • Gas Flow Rate: 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
  • For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
ME 29
No estéril
Filtración, citología, control del aire, muestras acuosas para HPLC, ensayos biológicos
Plain
25 mm
MCE
3 μm
1,2 s/100 ml/12,5 cm² (a Δp = 0,9 bar)
6.7 s/100 ml/100 cmΔ (a p = 3 bar)
0,98 in
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • ||Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta, tamaño de poro de 3 μm (ME 29), Whatman™ > Diám.: 25 mm