Learn More
Bel-Art™ Bolsas de eliminación de residuos de riesgo biológico con 1,5 mil de grosor SP Scienceware™
Incluyen un símbolo de riesgo biológico negro y los procedimientos de precaución impresos en cuatro idiomas. Las bolsas de eliminación de residuos de riesgo biológico con 1,5 mil de grosor Bel-Art™ SP Scienceware™ son esterilizables en autoclave y son eficaces para la eliminación de materiales biopeligrosos.
Marca: Bel-Art™ F13164-2535
362.77 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Incluyen un símbolo de riesgo biológico negro y los procedimientos de precaución impresos en cuatro idiomas. Las bolsas de eliminación de residuos de riesgo biológico con 1,5 mil de grosor Bel-Art™ SP Scienceware™ son esterilizables en autoclave y son eficaces para la eliminación de materiales biopeligrosos.
- Las bolsas de polipropileno rojo brillante incluyen un símbolo de riesgo biológico negro
- Procedimientos de precaución impresos en la bolsa en inglés, español, francés y alemán para una mayor seguridad
- El parche de esterilización se oscurece cuando se somete a esterilización por vapor
- Esterilizable en autoclave a vapor a alta temperatura a 135 °C
- Ha superado las pruebas de resistencia a roturas ASTM 1922 e impacto por caídas ASTM 1709
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Bolsa para eliminación de residuos de riesgo biológico | |
Esterilizable en autoclave | |
56,78 l a 75,7 l | |
Zip Tie | |
Single-use | |
Parche indicador de esterilización preimpreso, etiquetado con símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar o protocolos de precaución en inglés, francés, alemán y español | |
No estéril | |
1,50 mil | |
35 in | |
25 in | |
35 in |
64 x 89 cm (Pr. x Al.) | |
De 49,21 a 75,70 l (13-20 gal.) | |
Resistencia a desgarros ASTM 1922, impacto de dardos ASTM 1709 | |
Rojo | |
Se utiliza para residuos de riesgo biológico | |
Polipropileno | |
0,279 mm | |
88.9 x 63.5 cm (35 x 25 pulg) | |
88.9 cm | |
64 m | |
89 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
23Hours
16Minutes
41Seconds
28