Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de acetato de celulosa no estériles Puradisc™ FP de 30 mm
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa no estériles Whatman™ Puradisc™ FP de 30 mm son hidrófilos, por lo que son funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de contar con una resistencia a disolventes limitada.
Marca: Cytiva 10462601
Detalles adicionales : Peso : 0.28800kg
Description
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas.Los filtros de jeringa de acetato de celulosa no estériles Whatman™ Puradisc™ de 30 mm son hidrófilos, lo que los hace funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de tener una resistencia a disolventes limitada.
Jeringa de acetato de celulosa adecuada para una filtración rutinaria rápida de muestras de hasta 100 m- 30 mm de diámetro
- Mayor área de filtración (44 % mayor en comparación con la versión de 25 mm)
- Diseñada para muestras acuosas
Spécification
Blanco | |
Acetato de celulosa | |
5,7 cm2 | |
< 50 μl | |
Luer Lock hembra | |
6.9 bar (100 psi) | |
Filtro de jeringa Puradisc | |
26 x 34 mm |
Filtro de jeringa de acetato de celulosa Puradisc FP 30, 0,45 μ m (50 unidades) | |
0,45 μm | |
Diseñado para muestras acuosas; filtración de soluciones que contienen proteínas con mínima pérdida de proteínas | |
Policarbonato (PC) | |
Luer macho | |
50/paquete | |
Hasta 100 ml | |
30 mm |