Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de acetato de celulosa no estériles Puradisc™ FP de 30 mm
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa no estériles Whatman™ Puradisc™ FP de 30 mm son hidrófilos, por lo que son funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de contar con una resistencia a disolventes limitada.
126.00€ - 1000.00€
Especificaciones
Material | Acetato de celulosa |
---|---|
Área de filtración | 5,7 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para muestras acuosas; filtración de soluciones que contienen proteínas con mínima pérdida de proteínas |
Volumen de retención (después de la purga de aire) | < 50 μl |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Código de color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Código de color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10547872
|
Cytiva
10462701 |
0,2 μm | Rojo | 50/paquete |
126.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10580082
|
Cytiva
10462710 |
0,2 μm | Rojo | 100/paquete |
236.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11319334
|
Cytiva
10462700 |
0,20 μm | Rojo | 500/paquete |
1000.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11319314
|
Cytiva
10462206 |
0,2 μm | Rojo | 500/paquete |
990.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10664281
|
Cytiva
10462601 |
0,45 μm | Blanco | 50/paquete |
126.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10271201
|
Cytiva
10462610 |
0,45 μm | Blanco | 100/paquete |
236.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11349324
|
Cytiva
10462600 |
0,45 μm | Blanco | 500/paquete |
1000.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10047780
|
Cytiva
10462241 |
0,8 μm | Verde | 50/paquete |
126.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11349314
|
Cytiva
10462243 |
0,8 μm | Verde | 500/paquete |
990.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11389314
|
Cytiva
10462261 |
1,2 μm | Naranja | 50/paquete |
152.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11399314
|
Cytiva
10462263 |
1,2 μm | Naranja | 500/paquete |
990.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas.Los filtros de jeringa de acetato de celulosa no estériles Whatman™ Puradisc™ de 30 mm son hidrófilos, lo que los hace funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de tener una resistencia a disolventes limitada.
Jeringa de acetato de celulosa apta para una filtración rutinaria y rápida de muestras de hasta 100 m- Diámetro de 30 mm
- Mayor área de filtración (44 % mayor en comparación con la versión de 25 mm)
- Diseñada para muestras acuosas
Especificaciones
Acetato de celulosa | |
Diseñado para muestras acuosas; filtración de soluciones que contienen proteínas con mínima pérdida de proteínas | |
Policarbonato (PC) | |
6.9 bar (100 psi) | |
Hasta 100 ml | |
30 mm |
5,7 cm2 | |
< 50 μl | |
Luer Lock hembra | |
Filtro de jeringa Puradisc | |
26 x 34 mm |