Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de acetato de celulosa no estériles Puradisc™ FP de 30 mm
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa no estériles Whatman™ Puradisc™ FP de 30 mm son hidrófilos, por lo que son funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de contar con una resistencia a disolventes limitada.
Marca:  Cytiva 10462261
138.87 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.32400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11389314
  • 152.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Muestra muy baja unión de proteínas, por lo que son adecuadas para aplicaciones de recuperación de proteínas.Los filtros de jeringa de acetato de celulosa no estériles Whatman™ Puradisc™ de 30 mm son hidrófilos, lo que los hace funcionales con medios acuosos y alcohólicos a pesar de tener una resistencia a disolventes limitada.
Jeringa de acetato de celulosa adecuada para una filtración rutinaria rápida de muestras de hasta 100 m
  • 30 mm de diámetro
  • Mayor área de filtración (44 % mayor en comparación con la versión de 25 mm)
  • Diseñada para muestras acuosas
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
Acetato de celulosa
5,7 cm2
< 50 μl
Luer Lock hembra
6.9 bar (100 psi)
Filtro de jeringa Puradisc
26 x 34 mm
Filtro de jeringa de acetato de celulosa Puradisc FP 30, 1,2 μm, estéril (50 unidades)
1,2 μm
Diseñado para muestras acuosas; filtración de soluciones que contienen proteínas con mínima pérdida de proteínas
Policarbonato (PC)
Luer macho
50/paquete
Hasta 100 ml
30 mm