Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de nitrato de celulosa no estériles Puradisc™ FP de 30 mm
Proporcionan fuerza mecánica alta, alta flexibilidad, altos caudales y bajos niveles de extraíbles. Los filtros de jeringa de nitrato de celulosa no estériles Whatman™ Puradisc™ FP de 30 mm son una opción excelente para aplicaciones de análisis de elementos traza.
Marca: Cytiva 10462510
264.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.58000kg
Descripción
Jeringa de nitrato de celulosa adecuada para una filtración rutinaria rápida de muestras de hasta 100 m.- 30mm de diámetro
- Mayor área de filtración (44 % mayor en comparación con la versión de 25 mm)
- Diseñada para muestras acuosas
- No apta para aplicaciones de recuperación de proteínas
Especificaciones
Negro | |
Nitrato de celulosa | |
No estéril | |
Policarbonato (PC) | |
Luer macho | |
100 piezas | |
26 x 34 mm |
Filtro de jeringa de nitrato de celulosa Puradisc FP de 30 mm, 5,0 μm, (100 unidades) | |
5 μm | |
5,7 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
6,9 bar (100 psi) | |
Hasta 100 ml | |
30 mm |