Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de nitrato de celulosa no estériles Puradisc™ FP de 30 mm
Proporcionan fuerza mecánica alta, alta flexibilidad, altos caudales y bajos niveles de extraíbles. Los filtros de jeringa de nitrato de celulosa no estériles Whatman™ Puradisc™ FP de 30 mm son una opción excelente para aplicaciones de análisis de elementos traza.
126.00€ - 1000.00€
Especificaciones
Código de color | Negro |
---|---|
Material | Nitrato de celulosa |
Tamaño de poro | 5 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 5,7 cm2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10222081
|
Cytiva
10462520 |
50 piezas |
126.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11329324
|
Cytiva
10462510 |
100 piezas |
286.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10439292
|
Cytiva
10462500 |
500 piezas |
1000.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Jeringa de nitrato de celulosa apta para una filtración rutinaria y rápida de muestras de hasta 100 m- Diámetro de 30 mm
- Mayor área de filtración (44 % mayor en comparación con la versión de 25 mm)
- Diseñada para muestras acuosas
- No apta para aplicaciones de recuperación de proteínas
Especificaciones
Negro | |
5 μm | |
5,7 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
6,9 bar (100 psi) | |
26 x 34 mm |
Nitrato de celulosa | |
No estéril | |
Policarbonato (PC) | |
Luer macho | |
Hasta 100 ml | |
30 mm |