Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de celulosa regenerada Whatman™ SPARTAN™ de 30 mm
Proporciona resultados reproducibles en la filtración de soluciones orgánicas y acuosas en HPLC. Los filtros de jeringa de celulosa regenerada Whatman™ Spartan™ de 30 mm son resistentes a los disolventes de HLPC comunes y presentan niveles bajos de extraíbles que, de ser mayores, podrían interferir con el análisis.
Marca: Cytiva 10463052
916.99 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.68120kg
Descripción
Unidad de filtración lista para usar con una membrana hidrófila de baja unión de proteínas fabricada con celulosa regenerada y carcasa de policarbonato. Probada y certificada para comprobar la ausencia de sustancias que absorben rayos UV en longitudes de onda de 210 y 254 nm con agua, metanol y acetonitrilo.Características
- Excelente resistencia química a los disolventes de HPLC acuosos y orgánicos estándar
- Bajo volumen muerto (< 10 μl)
Ventajas
- Versátil: para cualquier aplicación que requiera una membrana hidrófila con baja unión de proteínas y resistente químicamente—
- La calidad entre lotes documentada y la uniformidad garantizan unos resultados reproducibles
- La salida Mini-Tip es ideal para el filtrado en frascos de muestras muy pequeños
- Purificación de soluciones acuosas y orgánicas
- Filtración de soluciones de proteínas
Especificaciones
Marrón claro | |
0,45 μm | |
Polipropileno | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa |
Celulosa regenerada | |
Filtración de soluciones acuosas y orgánicas en HPLC con resultados reproducibles; purificación de soluciones orgánicas y acuosas; filtración de soluciones de proteínas | |
Luer Lock hembra | |
500/paquete | |
30 mm |