Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de celulosa regenerada Whatman™ SPARTAN™ de 30 mm
Proporciona resultados reproducibles en la filtración de soluciones orgánicas y acuosas en HPLC. Los filtros de jeringa de celulosa regenerada Whatman™ Spartan™ de 30 mm son resistentes a los disolventes de HLPC comunes y presentan niveles bajos de extraíbles que, de ser mayores, podrían interferir con el análisis.
177.00€ - 1223.00€
Especificaciones
Material | Celulosa regenerada |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones acuosas y orgánicas en HPLC con resultados reproducibles; purificación de soluciones orgánicas y acuosas; filtración de soluciones de proteínas |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Estilo de salida | Luer macho |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11369344
|
Cytiva
10463060 |
30 mm | 0,2 μm | 100/paquete |
309.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11379344
|
Cytiva
10463062 |
30 mm | 0,2 μm | 500/paq. |
1216.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11359344
|
Cytiva
10463053 |
30 mm | 0,45 μm | 50/paquete |
177.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10589241
|
Cytiva
10463050 |
30 mm | 0,45 μm | 100/paq. |
306.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10004660
|
Cytiva
10463052 |
30 mm | 0,45 μm | 500/paquete |
1223.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Unidad de filtración lista para usar con una membrana hidrófila de baja unión de proteínas fabricada con celulosa regenerada y carcasa de policarbonato. Probada y certificada para comprobar la ausencia de sustancias que absorben rayos UV en longitudes de onda de 210 y 254 nm con agua, metanol y acetonitrilo.Características
- Excelente resistencia química a los disolventes de HPLC acuosos y orgánicos estándar
- Bajo volumen muerto (< 10 μl)
Ventajas
- Versátil: para cualquier aplicación que requiera una membrana hidrófila con baja unión de proteínas y resistente químicamente—
- La calidad entre lotes documentada y la uniformidad garantizan unos resultados reproducibles
- La salida Mini-Tip es ideal para el filtrado en frascos de muestras muy pequeños
- Purificación de soluciones acuosas y orgánicas
- Filtración de soluciones de proteínas
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
Polipropileno | |
Luer macho | |
30 mm |
Filtración de soluciones acuosas y orgánicas en HPLC con resultados reproducibles; purificación de soluciones orgánicas y acuosas; filtración de soluciones de proteínas | |
Luer Lock hembra | |
Filtro de jeringa |