Learn More
Cytiva Membranas de filtro Anodisc™
Construidas con una estructura de poros precisa y una distribución de tamaño de poro estrecha. Las membranas de filtro Whatman™ Anodizc™ garantizan un alto nivel de eficiencia en la eliminación de partículas. Captura microorganismos y partículas en la superficie de la membrana para su análisis posterior.
Marca: Cytiva 6809-5022
796.29 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08550kg
Descripción
Construidas con una estructura de poros precisa y una distribución de tamaño de poro estrecha.Las membranas de filtro Whatman™ Anodizc™ garantizan un alto nivel de eficiencia en la eliminación de partículas.Captura microorganismos y partículas en la superficie de la membrana para su análisis posterior.
Los círculos de membrana inorgánicos Anopore disponibles con o sin anillo de soporte no contienen cruces laterales entre los poros.- La amplia compatibilidad con disolventes reduce la necesidad de almacenar una variedad de membranas en el laboratorio.
- El hecho de que no se utilicen aditivos en el proceso de fabricación garantiza que los extraíbles sean mínimos y que la muestra no se contamine.
- La fijación de proteínas extremadamente baja minimiza la pérdida de muestras.
- Al ser prácticamente transparente cuando está húmedo, es muy adecuado para estudios de microscopía.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Óxido de aluminio | |
Anillo de soporte de polipropileno | |
Paquete de 50 | |
47 mm |
Membrana | |
0,2 μm | |
Anodisc 47 | |
Filtro de membrana |