Learn More
Cytiva Membranas de filtro Anodisc™
Construidas con una estructura de poros precisa y una distribución de tamaño de poro estrecha. Las membranas de filtro Whatman™ Anodizc™ garantizan un alto nivel de eficiencia en la eliminación de partículas. Captura microorganismos y partículas en la superficie de la membrana para su análisis posterior.
555.00€ - 965.00€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Incluye | Esterilizables en autoclave | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Incluye | Esterilizables en autoclave | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11334734
|
Cytiva
6809-7023 |
13 mm | 0,2 μm | Sin anillo de soporte | Esterilizable en autoclave |
625.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11324734
|
Cytiva
6809-7013 |
13 mm | 0,1 μm | Sin anillo de soporte | Esterilizable en autoclave |
635.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11314734
|
Cytiva
6809-7003 |
13 mm | 0,02 μm | Sin anillo de soporte | Esterilizable en autoclave |
680.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11335044
|
Cytiva
6809-6012 |
25 mm | 0,1 μm | Anillo de soporte de polipropileno | No esterilizable en autoclave |
555.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10480713
|
Cytiva
6809-6002 |
25 mm | 0,02 μm | Anillo de soporte de polipropileno | No esterilizable en autoclave |
755.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11304734
|
Cytiva
6809-6022 |
25 mm | 0,2 μm | Anillo de soporte de polipropileno | No esterilizable en autoclave |
555.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11384724
|
Cytiva
6809-5022 |
47 mm | 0,2 μm | Anillo de soporte de polipropileno | No esterilizable en autoclave |
910.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11374724
|
Cytiva
6809-5012 |
47 mm | 0,1 μm | Anillo de soporte de polipropileno | No esterilizable en autoclave |
965.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11364724
|
Cytiva
6809-5002 |
47 mm | 0,02 μm | Anillo de soporte de polipropileno | No esterilizable en autoclave |
965.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11954416
|
Cytiva
6809-5522 |
47 mm | 0,2 μm | Sin anillo de soporte | No esterilizable en autoclave |
810.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11345044
|
Cytiva
6809-5502 |
47 mm | 0,02 μm | Sin anillo de soporte | No esterilizable en autoclave |
715.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Construidas con una estructura de poros precisa y una distribución de tamaño de poro estrecha.Las membranas de filtro Whatman™ Anodizc™ garantizan un alto nivel de eficiencia en la eliminación de partículas.Captura microorganismos y partículas en la superficie de la membrana para su análisis posterior.
Los círculos de membrana inorgánica Anopore disponibles con o sin anillo de soporte no contienen cruces laterales entre poros individuales.- La amplia compatibilidad de disolventes reduce la necesidad de almacenar una gran variedad de membranas en el laboratorio.
- Al no utilizarse aditivos en el proceso de fabricación se garantiza el mínimo de sustancias extraíbles y la ausencia de contaminación de las muestras.
- La unión de proteínas extremadamente baja minimiza la pérdida de muestras.
- Prácticamente transparentes cuando están húmedas lo que resulta muy adecuado para estudios de microscopía.
Especificaciones
Óxido de aluminio |