Learn More
Cytiva Papel filtro sin ceniza Whatman™
Mejore la velocidad de filtración mediante la coagulación de precipitados o suspensiones para formar un grosor de capa prefiltro de retención sobre el papel de filtro normal.
Marca: Cytiva 1703-050
79.66 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Mejore la velocidad de filtración mediante la coagulación de precipitados o suspensiones para formar un grosor de capa prefiltro de retención sobre el papel de filtro normal.
- Mejore la velocidad de filtración por precipitados coagulantes o suspensiones para formar un grosor de capa «prefiltro» de retención en la parte superior de papel de filtro normal“”
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0,015% | |
500 g | |
Papel filtro sin ceniza |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31