Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Autovial™: capacidad de 12 ml
Manipulación de muestras más rápida, hasta 12 ml de volumen
Marca:  Cytiva AV125UAQU
Detalles adicionales : Peso : 0.62000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11989394
  • 280.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sustituyen a los dispositivos con acoplamiento de jeringa con unidades de filtración individuales de un solo uso. A menudo se utilizan para eliminar partículas de muestras potencialmente peligrosas. Vierta o pipetee la muestra en el tubo del filtro, inserte el émbolo y comprima para filtrar en el vial del muestreador automático.
  • Las unidades preensambladas consisten en un barril de filtro y un émbolo
  • La purga de aire integrada minimiza el holdup
  • La construcción integrada elimina la salida del filtro
  • El soporte de apoyo protege la punta Luer-Slip, rebajada para reducir la posibilidad de contaminación
  • Manipule muestras de hasta 12 ml de volumen
  • Todos tienen un filtro integral de 25 mm de diámetro en el cilindro (graduado en intervalos de 1 ml) con émbolo de polietileno
  • Área de filtración: 3,0cm2
  • El prefiltro de microfibra de vidrio garantiza un mayor flujo con menos obstrucción
  • Las unidades con membranas de NYL, PTFE y PVDF están disponibles esterilizadas
Acetato de celulosa (AC)
  • Baja unión inespecífica de proteínas, alta capacidad de carga; para productos biológicos
Microfibra de vidrio (GMF)
  • Alta capacidad de carga, sin aglutinante, caudales rápidos; para aclarar soluciones acuosas o orgánicas, pH de 3 a 8
Nailon (NYL)
  • Inherentemente hidrófilo; para aclarar muestras acuosas y orgánicas, pH 3 a. 10
Polipropileno (PP)
  • Para muestras acuosas y orgánicas; ideal para muestras agresivas y altos niveles de residuos
Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Hidrófobo; para muestras >50 % disolventes orgánicos
Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
  • Baja unión de proteínas; para muestras acuosas
Especificaciones
Especificaciones
PVDF
No estéril
Filtro sin jeringa
25 mm
0,45 μm
50/paq.
≤ 12 ml