Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Autovial™: capacidad de 12 ml
Manipulación de muestras más rápida, hasta 12 ml de volumen
269.00€ - 3820.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Tipo | Filtro sin jeringa |
Volumen (métrico) | ≤ 12 ml |
Diámetro (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11383175
|
Cytiva
AV525UAQU |
PVDF | 0,45 μm | No estéril |
3820.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11989394
|
Cytiva
AV125UAQU |
PVDF | 0,45 μm | No estéril |
280.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11969394
|
Cytiva
AV125EAQU |
PVDF | 0,2 μm | No estéril |
269.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10242391
|
Cytiva
AV125UNAO |
Nailon | 0,45 μm | No estéril |
269.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11303175
|
Cytiva
AV125ENAO |
Nailon | 0,2 μm | No estéril |
269.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11979394
|
Cytiva
AV125EORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm | No estéril |
269.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10048890
|
Cytiva
AV125UORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | No estéril |
269.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11378714
|
Cytiva
AV125UGMF |
Microfibra de vidrio | 0,45 μm | No estéril |
269.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11323175
|
Cytiva
AV125UCA |
Acetato de celulosa | 0,45 μm | No estéril |
278.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11363175
|
Cytiva
AV525UORG |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm | No estéril |
3820.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11333175
|
Cytiva
AV525UNAO |
Nailon | 0,45 μm | No estéril |
3820.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11313175
|
Cytiva
AV125EPP |
Polipropileno | 0,2 μm | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11343175
|
Cytiva
AV125UPP |
Polipropileno | 0,45 μm | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Sustituyen a los dispositivos con acoplamiento de jeringa con unidades de filtro individuales de un solo uso. A menudo se utilizan para eliminar partículas de muestras potencialmente peligrosas. Vierta o pipetee la muestra en la barrera del filtro, inserte el émbolo y comprima para filtrar en un vial de muestreador automático.
- Las unidades premontadas constan de una barrera de filtro y un émbolo
- La purga de aire integrada minimiza la retención
- La construcción integrada elimina la expulsión del filtro
- El soporte protege la punta Luerl-Slip, rebajado para reducir la probabilidad de contaminación
- Maneja muestras de hasta 12 ml de volumen
- Todas tienen un filtro integrado de 25 mm de diámetro en el cuerpo (graduado en intervalos de 1 ml) con émbolo de polietileno
- Área de filtración: 3.0 cm2
- El prefiltro de microfibra de vidrio garantiza un mayor flujo con menos obstrucción
- Las unidades con membranas de NYL, PTFE y PVDF están disponibles esterilizadas
Acetato de celulosa (CA)
- Baja unión inespecífica de proteínas, alta capacidad de carga; para productos biológicos
- Alta capacidad de carga, sin aglutinante, caudales rápidos; para aclarar soluciones acuosas u orgánicas, pH de 3 a 8
- Inherentemente hidrófila; para aclarar muestras acuosas y orgánicas, pH de 3 a 10
- Para muestras acuosas y orgánicas; ideal para muestras agresivas y altos niveles de residuos
- Hidrófoba; para muestras de > 50 % de disolventes orgánicos
- Baja unión de proteínas; para muestras acuosas
Especificaciones
No estéril | |
Filtro sin jeringa | |
≤ 12 ml | |
25 mm |