Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante
Combinan una alta capacidad de carga con la retención de partículas finas. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, grado GF/A son ideales para la determinación gravimétrica de partículas en suspensión en el aire, el muestreo de acumulaciones y los métodos de absorción del control de contaminación del aire.
Marca: Cytiva 1820-042
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
Combinan una alta capacidad de carga con la retención de partículas finas.Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, grado GF/A son ideales para la determinación gravimétrica de partículas en suspensión en el aire, el muestreo de acumulaciones y los métodos de absorción del control de contaminación del aire.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite ensayos puntuales y métodos de recuento de centelleo líquidos.Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Caudal alto
- Buena capacidad de carga
- Monitorización de efluentes de contaminación del agua
- Filtrado de agua, algas, cultivos bacterianos
- Análisis de alimentos
- Filtración de proteínas
- Radioinmunoensayo de emisores β débiles
Especificaciones
Los filtros de microfibra de vidrio GF/A Whatman Grade GE ofrecen una retención fina. Los filtros GF/A son adecuados para la medición de parámetros de calidad del agua y aplicaciones de filtración de aire. | |
Vidrio de borosilicato | |
143 ml/min | |
Grado GF/A | |
Circulares | |
500 °C | |
260 μm | |
1,67 in |
Circulares | |
1,6 μm | |
Se utiliza para el filtrado general de laboratorio de alta eficacia, incluida la supervisión de contaminación del agua en efluentes, filtrado de agua, cultivos de bacterias y algas, análisis de productos alimenticios, filtrado de proteínas y radioinmunoensayo de β e débil | |
100 piezas | |
932 °F | |
0,01 in | |
Filtro de retención fina | |
42,5 mm |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.