Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante
Combinan una alta capacidad de carga con la retención de partículas finas. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, grado GF/A son ideales para la determinación gravimétrica de partículas en suspensión en el aire, el muestreo de acumulaciones y los métodos de absorción del control de contaminación del aire.
38.15€ - 279.00€
Especificaciones
Descripción | Los filtros de microfibra de vidrio GF/A Whatman Grade GE ofrecen una retención fina. Los filtros GF/A son adecuados para la medición de parámetros de calidad del agua y aplicaciones de filtración de aire. |
---|---|
Formato | Circulares |
Material | Vidrio de borosilicato |
Particle Retention | 1,6 μm |
Caudal | 143 ml/min |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10102394
|
Cytiva
1820-8013 |
13 mm |
58.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10644561
|
Cytiva
1820-021 |
21 mm |
40.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11330554
|
Cytiva
1820-024 |
24 mm |
38.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10770802
|
Cytiva
1820-025 |
2,5 cm |
41.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10251791
|
Cytiva
1820-037 |
37 mm |
53.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10577901
|
Cytiva
1820-042 |
42,5 mm |
49.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11969144
|
Cytiva
1820-047 |
47 mm |
60.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10101391
|
Cytiva
1820-050 |
50 mm |
56.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11390554
|
Cytiva
1820-055 |
55 mm |
55.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10317871
|
Cytiva
1820-060 |
60 mm |
71.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11320564
|
Cytiva
1820-070 |
70 mm |
76.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11350354
|
Cytiva
1820-6537 |
81 mm |
99.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11330564
|
Cytiva
1820-090 |
90 mm |
110.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10343731
|
Cytiva
1820-110 |
110 mm |
145.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10529441
|
Cytiva
1820-125 |
125 mm |
166.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11360564
|
Cytiva
1820-150 |
150 mm |
224.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11330354
|
Cytiva
1820-240 |
240 mm |
279.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Combinan una alta capacidad de carga con la retención de partículas finas.Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, grado GF/A son ideales para la determinación gravimétrica de partículas en suspensión en el aire, el muestreo de acumulaciones y los métodos de absorción del control de contaminación del aire.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan baja resistencia al flujo de líquido y alta capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite pruebas de puntos y métodos de recuento de centelleo de líquidosLos filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de aire o agua y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Caudal alto
- Buena capacidad de carga
- Control de efluentes de contaminación del agua
- Filtración de agua, algas, cultivos bacterianos
- Análisis de alimentos
- Filtración de proteínas
- Radioinmunoensayo de emisores β débiles
Especificaciones
Los filtros de microfibra de vidrio GF/A Whatman Grade GE ofrecen una retención fina. Los filtros GF/A son adecuados para la medición de parámetros de calidad del agua y aplicaciones de filtración de aire. | |
Vidrio de borosilicato | |
143 ml/min | |
Grado GF/A | |
Circulares | |
500 °C | |
260 μm |
Circulares | |
1,6 μm | |
Se utiliza para el filtrado general de laboratorio de alta eficacia, incluida la supervisión de contaminación del agua en efluentes, filtrado de agua, cultivos de bacterias y algas, análisis de productos alimenticios, filtrado de proteínas y radioinmunoensayo de β e débil | |
100 piezas | |
932 °F | |
0,01 in | |
Filtro de retención fina |