Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante
Filtra partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga. Los filtros de microfibra sin aglutinantes Whatman™, grado GF/B son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos.
Marca:  Cytiva 1821-185
Detalles adicionales : Peso : 4.10950kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300584
  • 153.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtra partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga.Los filtros de microfibra sin ligantes Whatman™, láminas de grado GF/B, son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite ensayos puntuales y métodos de recuento de centelleo líquidos.
Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
  • Filtro de partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga.
  • Útil para la aclaración de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos
  • Especialmente útil cuando es necesaria la aclaración de líquidos o la cuantificación de sólidos para suspensiones de partículas finas de gran carga
  • Se utiliza en técnicas de recuento de centelleo de líquidos (LSC) cuando es necesaria una gran capacidad de carga
  • Se puede utilizar como filtro de membrana de retentiva fina
Especificaciones
Especificaciones
143 g/m2
Circulares
1,0 μm
Se utiliza en técnicas de recuento de centelleo de líquidos (LSC) cuando es necesaria una gran capacidad de carga
Paquete de 25
500 °C
675 μm
7,2 in
El grado GF/B de la marca Whatman de GE es un filtro grueso con filtro de partículas finas y buena capacidad de carga. Los filtros GF/B son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos.
Vidrio de borosilicato
81 ml/min
Filtro de grado GF/B para centelleo líquido, círculo de 185 mm (25 unidades)
932 °F
0,02 in
Filtro
185 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.