Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante
Filtra partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga. Los filtros de microfibra sin aglutinantes Whatman™, grado GF/B son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos.
34.90€ - 160.00€
Especificaciones
Peso base | 143 g/m2 |
---|---|
Descripción | El grado GF/B de la marca Whatman de GE es un filtro grueso con filtro de partículas finas y buena capacidad de carga. Los filtros GF/B son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos. |
Formato | Circulares |
Material | Vidrio de borosilicato |
Particle Retention | 1,0 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11390354
|
Cytiva
1821-021 |
21 mm |
34.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11390564
|
Cytiva
1821-024 |
24 mm |
60.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11300574
|
Cytiva
1821-025 |
25 mm |
66.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11310574
|
Cytiva
1821-037 |
37 mm |
76.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11320574
|
Cytiva
1821-042 |
42,5 mm |
87.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11330574
|
Cytiva
1821-047 |
47 mm |
110.42€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10129710
|
Cytiva
1821-055 |
55 mm |
117.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11350574
|
Cytiva
1821-070 |
70 mm |
160.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11360574
|
Cytiva
1821-090 |
90 mm |
51.30€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11370574
|
Cytiva
1821-110 |
110 mm |
59.25€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11380574
|
Cytiva
1821-125 |
125 mm |
79.75€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11390574
|
Cytiva
1821-150 |
150 mm |
120.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11300584
|
Cytiva
1821-185 |
185 mm |
153.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Filtra partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga.Los filtros de microfibra sin ligantes Whatman™, láminas de grado GF/B, son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan baja resistencia al flujo de líquido y alta capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite pruebas de puntos y métodos de recuento de centelleo de líquidosLos filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de aire o agua y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Filtro de partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga
- Útil para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos
- Particularmente útil cuando es necesaria la clarificación de líquidos o la cuantificación de sólidos para suspensiones de partículas finas de gran carga
- Se utiliza en técnicas de recuento de centelleo de líquidos (LSC) cuando es necesaria una gran capacidad de carga
- Se puede utilizar como filtro de membrana de retentiva fina
Especificaciones
143 g/m2 | |
Circulares | |
1,0 μm | |
Filtro de grado GF/B para centelleo líquido, círculo de 185 mm (25 unidades) | |
500 °C | |
675 μm |
El grado GF/B de la marca Whatman de GE es un filtro grueso con filtro de partículas finas y buena capacidad de carga. Los filtros GF/B son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos. | |
Vidrio de borosilicato | |
81 ml/min | |
932 °F | |
0,02 in | |
Filtro |