Learn More
Cytiva Cápsulas de carbono activado desechables Carbon-Cap
Rellenas con carbono activado granular, de alta pureza, gran eficiencia y lavado en ácido. Las cápsulas de carbono activado desechables Whatman™ son adecuadas para la adsorción de sustancias orgánicas en el aire y la eliminación de color, sustancias orgánicas y cloro del agua.
173.00€ - 190.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación de reactivos, productos químicos y agua |
---|---|
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Presión máxima | 4,1 bar (60 psi) |
Código de producto | Marca | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10526921
|
Cytiva
6704-1500 |
82.000 m2 |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11314614
|
Cytiva
6704-7500 |
26000 m2 |
190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Rellenas con carbono activado granular, de alta pureza, gran eficiencia y lavado en ácido.Las cápsulas de carbono activado desechables Whatman™ son adecuadas para la adsorción de sustancias orgánicas en el aire y la eliminación de color, sustancias orgánicas y cloro del agua.
- Elimine olores orgánicos, color y coloides del agua y del aire
- Carbono activado junto con un medio de filtración HEPA con pliegues que retiene el 99.97 % de todas las partículas de 0.3 μm
- Presión máxima de carcasa: 4.1 bar (60 psi)
- Carbon-Cap 75 ofrece una zona de superficie de carbono activado de 26,000 m2
- Carbon-Cap 150 ofrece una zona de filtración equivalente a 82,000 m2
Aplicaciones:
Para la eliminación de humo y aceite en escapes de bombas de vacío.
Especificaciones
Para la purificación de reactivos, productos químicos y agua | |
Polipropileno (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |