Learn More
Cytiva Cápsulas de carbono activado desechables Whatman™ Carbon-Cap
Rellenas con carbono activado granular, de alta pureza, gran eficiencia y lavado en ácido. Las cápsulas de carbono activado desechables Whatman™ son adecuadas para la adsorción de sustancias orgánicas en el aire y la eliminación de color, sustancias orgánicas y cloro del agua.
Marca: Cytiva 6704-7500
186.20 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
Rellenas con carbono activado granular, de alta pureza, gran eficiencia y lavado en ácido. Las cápsulas de carbono activado desechables Whatman™ son adecuadas para la adsorción de sustancias orgánicas en el aire y la eliminación de color, sustancias orgánicas y cloro del agua.
- Elimine los olores orgánicos, el color y los coloides del agua y el aire
- El carbón activado más un medio de filtro HEPA plisado retiene el 99,97 % de todas las partículas 0,3μ m.
- Presión máxima de la carcasa: 4,1 bar (60 psi)
- Carbon-Cap 75 ofrece 26 000 m2 de área de superficie de carbono activo
- Carbon-Cap 150 ofrece un área de filtro equivalente a 82 000 m2
Aplicaciones:
Para la salida de la bomba de vacío, extracción de humo y aceite.
Especificaciones
Carbon Cap 75, filtro de cápsula con carbón activado (1 pc) | |
Carbono activado | |
Para la purificación de reactivos, productos químicos y agua | |
4,1 bares (60 psi) |
Sí | |
26000 m2 | |
Polipropileno | |
Cápsula |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%