Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI con MWCO de 10K, 0,1 ml
Realice un intercambio de tampón de muestras con estos tapones de polipropileno desechables de 10 000 de valor de corte de MW (MWCO) con membranas de baja unión integradas.
Marca: Thermo Scientific™ 69576
Descripción
Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI con un MWCO de 10 000 son tapones de polipropileno desechables con membranas de baja unión integradas para diálisis y una alta recuperación de proteínas y macromoléculas de más de 20 kDa en volúmenes de 10 μl a 2 ml.
Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI se han desarrollado como un medio práctico para dializar muestras de volumen reducido de ácidos nucleicos y proteínas sin pérdida de muestra innecesaria. Estos dispositivos permiten eliminar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones, desalar, realizar diálisis de equilibrio, obtener reacciones por microconjugación y realizar concentraciones. Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI se fabrican en un entorno limpio/con filtro HEPA y se embolsan automáticamente después de su montaje para garantizar que estén libres de contaminantes y listos para su uso.Características de los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI, MWCO de 10 000:
• Tres prácticos tamaños: los dispositivos de diálisis para muestras de 0,1, 0,5 y 2 ml se adaptan a la microcentrífuga estándar de 1,5 ml y a los tubos cónicos de 15 y 50 ml, respectivamente
• Excelente recuperación de muestras: la pequeña área de superficie de la membrana y el plástico de bajo nivel de unión minimizan la pérdida de muestras en comparación con los sistemas de resina y filtración
• Protocolo de un solo paso: pipetee la muestra dentro del dispositivo MINI y coloque el tubo con el tampón de diálisis; no requiere procedimientos laboriosos ni equipos caros
• 100 % a prueba de fugas: su innovador diseño no permite la «absorción de líquidos» que se puede producir en los dispositivos caseros
• Ahorro de tiempo: realiza la desalación de ácidos nucleicos y proteínas (recuperación de > 95 %) en menos de 15 minutos, lo que mejora la conjugación, la cuantificación y la resolución de la muestra
Los dispositivos de diálisis con un MWCO de 10 000 están disponibles en tres tamaños (capacidades de 0,1, 0,5 y 2 ml) y están diseñados para permitir la adición y extracción de muestras fácilmente con una pipeta de laboratorio estándar. Los dispositivos MINI son rentables y cómodos para llevar a cabo un proceso típico de desalinización de muestras o intercambio de tampones en un periodo de entre cuatro y ocho horas. A diferencia de otros dispositivos de separación de muestras de pequeño tamaño, no tiene ningún equipo que montar, sin necesidad de adaptadores de jeringa ni los laboriosos pasos necesarios para manipular muestras de bajo volumen. La membrana de celulosa regenerada es compatible con un número de tampones y productos químicos habituales.
Los dispositivos de diálisis MINI de 0,1 ml incluyen una tapa para cerrarlos e insertarlos en tubos de microcentrífuga estándar de 1,5 ml. Además, se pueden colocar hasta 25 dispositivos MINI en un dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer MINI para realizar la diálisis de varias muestras dentro de un vaso de precipitados grande. Los dispositivos de diálisis MINI de 0,5 ml y 2 ml se ajustan y tapan insertándolos en los tubos cónicos de 15 y 50 ml incluidos, respectivamente. Los tubos se pueden colocar de forma segura en gradillas o agitadores de laboratorio estándar; esta función ahorra espacio, minimiza el riesgo de derrames o contaminación y elimina la necesidad de flotadores o vasos de precipitados grandes de tampón. Gracias a estos dispositivos de diálisis MINI, se puede conseguir la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampones y la desalinización, en un periodo de entre cuatro y ocho horas con eficacia, tasas y recuperaciones muy similares a la diálisis convencional con un gran volumen de dializado.–
Mediante el uso del dispositivo MINI de 0,1 ml, se pueden equilibrar 100 µl de tampón de glicina con un pH de 2,8 con un litro de tampón de bicarbonato con un pH de 9,4 en menos de 10 minutos. Al igual que ocurre con todas las aplicaciones de diálisis, la tasa de diálisis observada para cada muestra utilizada con estos dispositivos depende de varios factores, incluidos el volumen de la membrana a muestra, la temperatura y las tasas de agitación; el peso molecular, la forma, el grado de hidratación y la carga de las moléculas que pasan a través de las membranas y el pH, la fuerza iónica, y el disolvente característico de los tampones que se utilizan.
Especificaciones
Recipiente, dispositivos de diálisis, boya de flotación | |
10 kDa | |
MINI Dialysis Device | |
0.1 mL | |
1 kit (10 dispositivos) |
Slide-A-Lyzer™ | |
Membrana de celulosa, diálisis | |
Intercambio de tampones, proteína | |
Dispositivos de diálisis, 10 dispositivos, Boya flotante, una boya | |
Almacenar a temperatura ambiente |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ386137 | Certificado de análisis | 09/11/2024 | 69576 |
ZF386136 | Certificado de análisis | 18/07/2024 | 69576 |
ZF384300 | Certificado de análisis | 17/07/2024 | 69576 |
YL384298 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 69576 |
YL384299 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 69576 |