Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas y boyas de flotación para accesorios Slide-A-Lyzer™
Las jeringas y boyas de flotación Slide-A-Lyzer están disponibles para admitir una gran variedad de casetes de diálisis para volúmenes de 0,1 a 20 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 66432
Descripción
Las jeringas de casetes de diálisis Slide-A-Lyzer están diseñadas para la carga eficaz de muestras en casetes Slide-A-Lyzer y la extracción de muestras después de la diálisis. Los accesorios de las boyas para casetes se utilizan con casetes de diálisis Slide-A-Lyzer para eliminar contaminantes de bajo peso molecular y realizar intercambios, desalinizaciones y concentraciones de tampones.
Minimice la pérdida de muestras al entrar y salir de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer con ayuda de las jeringas de casetes de diálisis Slide-A-Lyzer para volúmenes de muestras de 1 ml a 20 ml. Las boyas de flotación de casetes Slide-A-Lyzer están diseñadas para la flotación de casetes de 0,5 a 12 ml en dializado.Entre las características de los accesorios para casetes Slide-A-Lyzer se incluyen:
• Las jeringas tienen el tamaño adecuado para diferentes volúmenes de muestra
• Las boyas evitan que la barra agitadora se desgarre desde la membrana de diálisis
• Emparejadas con un casete Slide-A-Lyzer para un ajuste seguro y la minimización de la pérdida de muestras
• Químicamente inertes
Especificaciones
Un casete de flotación de 12 ml con cada boya | |
Diálisis | |
12 mL | |
8 boyas | |
Cassette Float Buoy |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Casete, accesorio | |
Slide-A-Lyzer™ | |
12 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ394404 | Certificado de análisis | 02/11/2024 | 66432 |
ZG387253 | Certificado de análisis | 12/07/2024 | 66432 |
ZB384925 | Certificado de análisis | 09/03/2024 | 66432 |
YK384318 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 66432 |
YH371595 | Certificado de análisis | 22/09/2023 | 66432 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
Days
58Hours
13Minutes
5Seconds
23New Offer Ahorre hasta un 92%