Learn More
Thermo Scientific™ Partículas magnéticas de proteína A/G de grado ChIP Pierce™
Aísle eficazmente el ADN ligado a la cromatina mediante inmunoprecipitación (IP de la cromatina) para su posterior cuantificación mediante PCR con el kit de chip magnético Thermo Scientific™ Pierce.
Marca: Thermo Scientific™ 26162
Descripción
Aísle eficazmente el ADN ligado a la cromatina mediante inmunoprecipitación (IP de la cromatina) para su posterior cuantificación mediante PCR con el kit de chip magnético Thermo Scientific™ Pierce.
Información adicional y pedidos en línea
El Pierce Magnetic ChIP Kit contiene suficientes reactivos para realizar 30 ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) con los controles apropiados usando un protocolo optimizado. El kit incluye reactivos para la lisis celular, para la captura de los complejos proteína-ADN, la reversión del entrecruzamiento y el aislamiento del ADN. Los gránulos magnéticos Pierce con proteína A/G bloqueados proporcionan alta capacidad de unión, bajo fondo no específico y trabajan con muchos tipos de anticuerpos. Estos gránulos pueden usarse manualmente con un soporte magnético o con plataformas automáticas, como los aparatos Thermo Scientific KingFisher. También se dispone de anticuerpos ChIP validados y de calidad garantizada para su uso con el Pierce Magnetic ChIP Kit.Características destacadas:
Rápido: se obtiene ADN purificado que está listo para PCR cuantitativa en aproximadamente 8 horas
Eficaz y reproducible: la digestión de la nucleasa microcócica y la lisis nuclear están altamente optimizadas
Sensible: se obtienen resultados con tan solo 10.000 células (1 x 104)
Fondo bajo: los gránulos magnéticos de proteína A/G Pierce están bloqueados en un reactivo que no contiene ADN para minimizar el fondo
Completo: se incluyen reactivos de control positivo optimizados: Anticuerpo frente a la ARN polimerasa II y primers de PCR para el promotor de GAPDH
Incluye:
El kit contiene reactivos para la preparación de la cromatina, IP, purificación de ADN y controles positivos (anticuerpo y primers)
Requiere:
In vivo agente de entrecruzamiento (como formaldehído), sonicador de micropunta (como Misonix™ Sonicator 3000), anticuerpo de elección cualificado para ChIP, primers de PCR para la secuencia de ADN de interés, mezcla patrón para PCR (contiene un colorante como SYBR™ Green, si se desea realizar una qPCR) y un termociclador para qPCR
Recomendada para:
- Determina los sitios de interacciones proteína-ADN específicas en el ADN genómico mediante PCR o supervisa mediante Chip-Seq
- Supervise los efectos de las modificaciones de histonas o agentes químicos sobre la unión a ADN
Especificaciones
Pierce ChIP-grade Protein A/G Magnetic Beads | |
Pierce™ | |
Anticuerpo | |
Proteína A/G |
Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada. | |
5 mL | |
Gránulo magnético | |
Aprox. 250 ensayos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA405198 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 26162 |
ZI400356 | Certificado de análisis | 16/10/2024 | 26162 |
ZG397230 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 26162 |
ZD396587 | Certificado de análisis | 27/04/2024 | 26162 |
YH380648 | Certificado de análisis | 10/04/2024 | 26162 |