Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI con MWCO de 3.5K
Realice un intercambio de tampones de muestras con estos vasos de polipropileno desechables de corte 3500-MW (MWCO) con membranas de bajo nivel de unión integradas.
Marca:  Thermo Scientific™ 88400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377250
  • 306.00€ / paquete de 25
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente, cónico
3.5 kDa
Copa
Intercambio de tampones, proteína
25 muestras, 50–500 µl cada una
Almacenar a temperatura ambiente
Slide-A-Lyzer™
Membrana de celulosa, diálisis
Dispositivos de diálisis MINI
0.5 mL
25 dispositivos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP00091099 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Catalog Number88400
Número de loteP00091098 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Catalog Number88400
Número de loteP00091084 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/08/2024 Catalog Number88400
Número de loteP00091082 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2024 Catalog Number88400
Número de loteP00091081 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2024 Catalog Number88400
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.
    Promo Code: 25977
    Expires2025-05-31
    Days
    58
    Hours
    12
    Minutes
    30
    Seconds
    22
Título del producto
Thermo Scientific™ Dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer™ MINI con MWCO de 3.5K > Recipiente, cónico; 0,5 ml; 25 muestras, 50–500 μl cada una