Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja fija
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
Marca: SGE™ 005200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
- Capacidades de 10 μl a 100 ml
- Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
- Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
- Émbolos reemplazables en todos los modelos
- Los modelos de aguja fija tienen la aguja pegada al cuerpo con un adhesivo de epoxi resistente a los disolventes
Especificaciones
± 1% | |
25 G | |
0,31 in | |
0,47 mm | |
Protección del émbolo, la aguja está pegada al cuerpo con pegamento de epoxi resistente a disolventes | |
Jeringa estanca a los gases | |
Unidad | |
50 mm | |
Fijo |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
0,01 in | |
8 mm | |
Apto para gases o líquidos para máxima inercia | |
1,96 in | |
25F-GT | |
100 μl | |
Bisel fijo |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Título del producto
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja fija > Fija; punta biselada; aguja: 50 mm; calibre: 25; volumen: 100 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido