Learn More
Cytiva Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Fabricados bajo estrictos controles. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Whatman™ tienen una extraordinaria flexibilidad mejorada y se han fabricado para tolerar el mal uso durante la manipulación, la carga y la esterilización en autoclave sin sacrificar la integridad.
Marca:  Cytiva 10401314
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11305164
  • 227.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Entre las mejores disponibles de su tipo, según las mediciones y comparaciones de las pruebas de presión de rotura.
  • Distribución estrecha del tamaño de los poros para mejorar la captura y el análisis de la superficie.
  • Bajos niveles de extraíbles para garantizar la integridad de las muestras.
  • Alta resistencia y flexibilidad
  • Estabilidad de temperatura mejorada
  • Reducción de la contracción
Especificaciones
Especificaciones
Circulares
0,2 μm
105-140 μm
50 mm
Nitrato de celulosa
Paquete de 100
1,9 in
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • NC20 Membrane, Cellulose nitrate, 0.2 µm, 50 mm, 100 pack
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
SDS Documentos