Learn More
Cytiva Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Fabricados bajo estrictos controles. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Whatman™ tienen una extraordinaria flexibilidad mejorada y se han fabricado para tolerar el mal uso durante la manipulación, la carga y la esterilización en autoclave sin sacrificar la integridad.
108.24€ - 268.00€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Nitrato de celulosa |
Cantidad | Paquete de 100 |
Grosor (métrico) | 105-140 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11343135
|
Cytiva
10400014 |
50 mm | 12 μm |
245.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11363135
|
Cytiva
10400106 |
25 mm | 8 μm |
173.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11383135
|
Cytiva
10400112 |
47 mm | 8 μm |
237.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11345284
|
Cytiva
10400206 |
25 mm | 5 μm |
173.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10353101
|
Cytiva
10400212 |
47 mm | 5 μm |
237.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11365284
|
Cytiva
10400214 |
50 mm | 5 μm |
268.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11395154
|
Cytiva
10401312 |
47 mm | 0,2 μm |
218.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11305164
|
Cytiva
10401314 |
50 mm | 0,2 μm |
227.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11385154
|
Cytiva
10402014 |
50 mm | 0,1 μm |
233.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11375154
|
Cytiva
10402012 |
47 mm | 0,1 μm |
247.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11304864
|
Cytiva
7191-005 |
50 mm | 1,2 μm |
222.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10719581
|
Cytiva
10400012 |
47 mm | 12 μm |
263.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11393135
|
Cytiva
10400114 |
50 mm | 8 μm |
245.00€
50 g |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11325164
|
Cytiva
10401306 |
50mm | 0.2 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Fuerza y flexibilidad más altas. Mayor estabilidad de la temperatura. Menos encogimiento. Filtros lisos blancosEspecificaciones
Circulares | |
Nitrato de celulosa | |
Paquete de 100 | |
105-140 μm |