Learn More
Cytiva Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Fabricados bajo estrictos controles. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Whatman™ tienen una extraordinaria flexibilidad mejorada y se han fabricado para tolerar el mal uso durante la manipulación, la carga y la esterilización en autoclave sin sacrificar la integridad.
Marca:  Cytiva 10402014
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11385154
  • 233.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Entre las mejores disponibles de su tipo, según las mediciones y comparaciones de las pruebas de presión de rotura.
  • Distribución estrecha del tamaño de los poros para mejorar la captura y el análisis de la superficie.
  • Bajos niveles de extraíbles para garantizar la integridad de las muestras.
  • Alta resistencia y flexibilidad
  • Estabilidad de temperatura mejorada
  • Reducción de la contracción
Especificaciones
Especificaciones
Circulares
0,1 μm
105-140 μm
50 mm
Nitrato de celulosa
Paquete de 100
1,9 in
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos