Learn More
Cytiva Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Fabricados bajo estrictos controles. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Whatman™ tienen una extraordinaria flexibilidad mejorada y se han fabricado para tolerar el mal uso durante la manipulación, la carga y la esterilización en autoclave sin sacrificar la integridad.
Brand: Cytiva 10402012
226.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.03948kg
Description
- Distribución estrecha del tamaño de los poros para mejorar la captura y el análisis de la superficie.
- Bajos niveles de extraíbles para garantizar la integridad de las muestras.
- Alta resistencia y flexibilidad
- Estabilidad de temperatura mejorada
- Reducción de la contracción
Specifications
Circulares | |
0,1 μm | |
105-140 μm | |
47 mm |
Nitrato de celulosa | |
Paquete de 100 | |
1,85 in |