Learn More
Cytiva Filtros de muestra de aire EPM 2000
Se utilizan en equipos de muestreo de gran volumen de 10 PM. Los filtros para muestreo de aire Whatman™ EPM 2000 están fabricados con vidrio de borosilicato 100 % puro. Permiten análisis químicos detallados de trazas de contaminantes con una interferencia mínima.
Marca: Cytiva 1882-047
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
Used in high-volume PM-10 sampling equipment. Whatman™ EPM 2000 Air Sampling Filters are manufactured from 100% pure borosilicate glass. They enable detailed chemical analysis of trace pollutants with minimal interference.
- Eficacia de retención de aire del 99,95 por ciento de partículas con un tamaño de 0,3 μm
- Seleccionado por la Agencia de protección medioambiental (EPA) para su uso en una red nacional de muestreadores de aire de alto volumen
- Fabricado de acuerdo con las normas ISO9001:2008 y QMS
- Disponible en diseño de lámina y círculo
- Las láminas se han numerado individualmente para facilitar la identificación
- Sin ligante
Spécification
5,6 s/100 ml/pulg.2 | |
Circulares | |
Vidrio de borosilicato | |
grado EPM 2000 | |
Circulares | |
Filtro para muestreo de aire EPM 2000 | |
47 mm |
85 g/m2 | |
Equipo de muestreo de aire PM-10 de gran volumen | |
Para su uso en la monitorización del aire ambiente TSP de la EPA de EE.UU.para su uso en equipos de muestreo de aire de alto volumen que recogen partículas atmosféricas y aerosoles. | |
100 unidades. | |
450 μm | |
1,85 in | |
47 mm |