Learn More
Cytiva Filtros de muestra de aire EPM 2000
Se utilizan en equipos de muestreo de gran volumen de 10 PM. Los filtros para muestreo de aire Whatman™ EPM 2000 están fabricados con vidrio de borosilicato 100 % puro. Permiten análisis químicos detallados de trazas de contaminantes con una interferencia mínima.
56.85€ - 1005.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 5,6 s/100 ml/pulg.2 |
---|---|
Peso base | 85 g/m2 |
Para utilizar con (equipo) | Equipo de muestreo de aire PM-10 de gran volumen |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en la monitorización del aire ambiente TSP de la EPA de EE.UU.para su uso en equipos de muestreo de aire de alto volumen que recogen partículas atmosféricas y aerosoles. |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11370254
|
Cytiva
1882-047 |
Filtro para muestreo de aire EPM 2000 |
56.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11380624
|
Cytiva
1882-866 |
Filtros de muestreo de aire EPM 2000, 8 × 10 en lámina (100 unidades) |
1005.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Used in high-volume PM-10 sampling equipment. Whatman™ EPM 2000 Air Sampling Filters are manufactured from 100% pure borosilicate glass. They enable detailed chemical analysis of trace pollutants with minimal interference.
- Eficacia de retención de aire del 99.95 por ciento de partículas con tamaño de 0.3 μm
- Seleccionado por la Agencia de protección medioambiental (EPA) para su uso en una red nacional de muestreadores de aire de alto volumen
- Fabricado conforme a ISO9001:2008 Normas QMS
- Disponible en diseño de lámina y círculo
- Las láminas se han numerado individualmente para facilitar la identificación
- Sin ligante
Especificaciones
5,6 s/100 ml/pulg.2 | |
Equipo de muestreo de aire PM-10 de gran volumen | |
Para su uso en la monitorización del aire ambiente TSP de la EPA de EE.UU.para su uso en equipos de muestreo de aire de alto volumen que recogen partículas atmosféricas y aerosoles. | |
450 μm |
85 g/m2 | |
Vidrio de borosilicato | |
grado EPM 2000 |