Learn More
Cytiva Filtros de jeringa GD/XP
Incorpore un prefiltro de polipropileno de dos capas para minimizar los niveles de iones extraíbles. Los filtros de jeringa Whatman™ GD/XP son ideales para muestras que requieren un análisis de iones inorgánicos.
Marca: Cytiva 6974-2504
Detalles adicionales : Peso : 0.43000kg
Descripción
Incorpora un prefiltro de polipropileno de dos capas para minimizar los niveles de extraíbles de iones. Los filtros de jeringa Whatman™ GD/XP son ideales para muestras que requieren análisis de iones inorgánicos.
Diseñado para preparar y mejorar el análisis de iones inorgánicos de muestras difíciles de filtrar. Recomendados para el análisis de contenido de iones que, de lo contrario, podría experimentar interferencias de extraíbles con base de vidrio
- 25 mm de diámetro con un tamaño del poro de 0,45 μm
- Pila patentada de prefiltración de polipropileno
- Esterilizable en autoclave a 121 °C a 1 bar (15 psi) durante 20 minutos
- No estériles
- Filtro de fijación de proteínas extremadamente bajo
- Gran volumen de carga para la filtración de muestras difíciles
- Se utiliza para el análisis de trazas metálicas, especialmente el análisis de iones mediante espectrometría de masas de plasma acoplada por inducción (ICP-MS)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,45 μm | |
Análisis de trazas metálicas | |
Polipropileno | |
Luer macho | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
4,6 cm2 | |
De 250 μl (1,4 ml) | |
Luer Lock hembra | |
Polipropileno de doble capa: 20μ m / 5μ m | |
150/paq. | |
> 10 ml |