Learn More
Cytiva Filtros de jeringa GD/XP
Incorpore un prefiltro de polipropileno de dos capas para minimizar los niveles de iones extraíbles. Los filtros de jeringa Whatman™ GD/XP son ideales para muestras que requieren un análisis de iones inorgánicos.
555.00€ - 3290.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Área de filtración | 4,6 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de trazas metálicas |
Volumen de retención (después de la purga de aire) | De 250 μl (1,4 ml) |
Código de producto | Marca | Material | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11344804
|
Cytiva
6970-2504 |
Nailon | 150/paq. |
560.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11330344
|
Cytiva
6971-2504 |
Nailon | 1500/paq. |
3290.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11354804
|
Cytiva
6972-2504 |
PVDF | 150/paq. |
555.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11370344
|
Cytiva
6973-2504 |
PVDF | 1500/paq. |
3255.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11364804
|
Cytiva
6974-2504 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 150/paq. |
555.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11320344
|
Cytiva
6993-2504 |
Polipropileno de profundidad (DpPP) | 1500/paq. |
3255.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11340344
|
Cytiva
6994-2504 |
Poliestersulfona (PES) | 150/paq. |
560.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11350344
|
Cytiva
6995-2504 |
Poliestersulfona (PES) | 1500/paq. |
3255.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10336484
|
Cytiva
6978-2504 |
Polipropileno | 150/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Incorpora un prefiltro de polipropileno de dos capas para minimizar los niveles de extraíbles de iones. Los filtros de jeringa Whatman™ GD/XP son ideales para muestras que requieren análisis de iones inorgánicos.
Diseñados para preparar y mejorar el análisis de iones inorgánicos de muestras difíciles de filtrar. Recomendados para el análisis de contenido de iones que, de lo contrario, podría experimentar interferencias de extraíbles con base de vidrio
- Diámetro de 25 mm con un tamaño de poro de 0.45 μm
- Pila de prefiltración de polipropileno patentada
- Esterilizables en autoclave a 121 °C a 1 bar (15 psi) durante 20 minutos
- No estériles
- Filtro con unión de proteínas extremadamente baja
- Alto volumen de carga para la filtración de muestras difíciles
- Se utilizan para análisis de trazas metálicas; especialmente en análisis iónico con plasma que emplea espectrometría de masas y plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
4,6 cm2 | |
De 250 μl (1,4 ml) | |
Luer Lock hembra | |
Polipropileno de doble capa: 20μ m / 5μ m | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |
0,45 μm | |
Análisis de trazas metálicas | |
Polipropileno | |
Luer macho | |
5,2 bar (75 psi) | |
> 10 ml |