Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Fiber Tapes, Grade GF 10
For continuous air monitoring, compatible with air samplers from multiple manufactures globally
Marca: Cytiva 10370435
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El filtro de grado GF10 es un filtro estándar para el método de atenuación beta
Especificaciones
Rollo | |
Monitor atmosférico con funcionamiento continuo | |
1/paq. | |
20 x 0,035 m | |
35 mm |
Fibra de vidrio | |
Grado GF 10 | |
Cinta | |
20 m |